Learn More
Invitrogen™ Microbilles de compensation Ultracomp eBeads™
Conçues pour une utilisation lors de la compensation de tous les fluorochromes excités par lasers ultraviolet, violet, bleu, vert, jaune-vert et rouge. Les eBeads™ UltraComp réagissent avec les anticorps de souris, de rat et de hamster, et sont indépendantes de la chaîne légère des immunoglobulines. 1 goutte (50 μl)/test.
132.00€ - 381.00€
Spécification
Gamme de produits | eBeads™ |
---|---|
Type de produit | Microbilles de compensation |
À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
Alert:
Contiennent de l’azoture de sodium
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15385356
|
Invitrogen™
01-2222-42 |
100 tests |
381.00€
100 tests |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15536296
|
Invitrogen™
01-2222-41 |
25 tests |
132.00€
25 tests |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Chaque goutte de microbilles contient à la fois une population positive qui permettra de capturer tout anticorps de souris, de rat ou de hamster et une population négative qui ne réagit pas avec les anticorps
- Cette distribution bimodale peut être utilisée pour les contrôles de compensation de couleur unique lors des expériences de cytométrie en flux multicolore
- Compatibles avec tous les fluorochromes excités par laser ultraviolet (355 nm) ou violet (405 nm)
- Doivent être utilisées avec les tampons de coloration standard qui contiennent dans du PBS ou HBSS, une protéine telle que BSA ou SVF et de l’azoture de sodium. Aucun autre additif ne doit être utilisé.
Spécification
eBeads™ | |
Microbilles de compensation | |
Cytomètre en flux |
Usage exclusivement réservé à la recherche