Learn More
Fisherbrand™ Câble de branchement
Câble de connexion avec fiche BNC pour électrode combinée sensible aux ions avec membranes solides, idéal pour mesurer l’agriculture, l’analyse de l’eau et l’étalonnage des électrodes ioniques.
Marque: Fisherbrand™ 9001041-010B
Description
- Câble de connexion avec fiche BNC
- Pour électrode combinée sensible aux ions avec membranes solides
- À utiliser pour mesurer l’agriculture, l’analyse de l’eau et l’étalonnage des électrodes ioniques
Spécification
BNC | |
Câble de branchement | |
Pour le raccordement de l’électrode à un appareil de mesure du pH à l’aide d’un câble coaxial antistatique avec la prise adéquate. | |
3 m |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Câble de branchement > Type de connecteur : BNC
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu