Learn More
DuPont™ Blouse de laboratoire sans poches Tyvek 500
Offrent une meilleure protection des parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses. La blouse de laboratoire Tyvek™ 500 DuPont™, avec boutons-pression, est composée de PEHD Flashspun, offrant un équilibre idéal en matière de protection, durabilité et confort.
Marque:  DuPont™ D13495953
52.47 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12312269
  • 68.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
En raison de la forte demande, cet article peut connaître des délais d’approvisionnement / mise en production plus longs et les dates d’expédition / livraison peuvent ne pas être exactes.
Description
Description
  • Aucun ajout de silicone
  • Avec 5 fermetures à boutons pression
  • Élastique au niveau des poignets (non tunnelisés)
  • Coutures internes cousues
  • Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
  • Excellente protection contre les particules fines (jusqu’à 1 microns), très peu pelucheuse, traitée antistatique
  • Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2XL
Blanc
Élastique
EN 1149-5
HDPE
Boutons pression
Cousue (interne)
Nom du produit
DuPont™ Blouse de laboratoire sans poches Tyvek 500 > Taille : 2XL