Learn More
DuPont™ Combinaisons modèle industriel Tyvek 500
Offre un équilibre idéal entre protection, résistance et confort. Les combinaisons modèle industriel Tyvek™ 500 DuPont™ avec col sont composées de PEHD Flashspun.
sur devis - 974.00€
Spécification
Matériau | HDPE |
---|---|
Couleur | Blanc |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | À collier |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11371633
![]() |
DuPont™
D13395684 |
XL |
244.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10557640
![]() |
DuPont™
D13395684 |
XL | N/A | N/A | N/A | |||||
11763073
![]() |
DuPont™
D13395684 |
XL |
949.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11971731
![]() |
DuPont™
D13395672 |
XXL |
244.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11773073
![]() |
DuPont™
D13395672 |
XXL |
949.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10351910
![]() |
DuPont™
D13395377 |
L | N/A | N/A | N/A | |||||
15391521
![]() |
DuPont™
D13395377 |
L |
244.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11753073
![]() |
DuPont™
D13395377 |
L |
949.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15381521
![]() |
DuPont™
D13395359 |
M |
244.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11743073
![]() |
DuPont™
D13395359 |
M |
949.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11733073
![]() |
DuPont™
D13395579 |
S |
949.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15371521
![]() |
DuPont™
D13395579 |
S |
244.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15301531
![]() |
DuPont™
D13984290 |
XXXL |
252.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11783073
![]() |
DuPont™
D13984290 |
XXXL |
974.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Avec col
- Coutures internes piquées
- Fermeture éclair TYVEK™ à rabat
- Élastiques aux chevilles, aux poignets et à la taille
- Traitement antistatique
- Catégorie III, type 5/6
Spécification
HDPE | |
Élastique | |
À collier | |
Catégorie III, Type 5 et 6 | |
EN 1073-2, EN 1149-5 |
Blanc | |
Élastique | |
Fermeture à glissière avec rabat-tempête | |
Pliage standard |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Combinaisons modèle industriel Tyvek 500