Learn More
DuPont™ Combinaisons modèle industriel Tyvek 500
GREENER_CHOICE
Offre un équilibre idéal entre protection, résistance et confort. Les combinaisons modèle industriel Tyvek™ 500 DuPont™ avec col sont composées de PEHD Flashspun.
Marque:  DuPont™ D13395359
166.11 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15381521
  • 244.00€ / 25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Avec col
  • Coutures internes piquées
  • Fermeture éclair TYVEK™ à rabat
  • Élastiques aux chevilles, aux poignets et à la taille
  • Traitement antistatique
  • Catégorie III, type 5/6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Combinaison
HDPE
Couture élastique
Élastique
Fermeture à glissière avec rabat-tempête
Catégorie III, Type 5 et 6
EN 1073-2, EN 1149-5
Pour les applications industrielles
M
Blanc
Élastique
À collier
Piqué
Pliage standard
92 à 100 cm
168 à 176 cm
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24095
    Expire2025-04-15
    Jours
    19
    Heures
    21
    Minutes
    8
    Secondes
    0
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 17/03/2025 et 15/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Combinaisons modèle industriel Tyvek 500 > Dimensions :Moyenne