Learn More
DuPont™ Combinaisons modèle industriel Tyvek 500
Offre un équilibre idéal entre protection, résistance et confort. Les combinaisons modèle industriel Tyvek™ 500 DuPont™ avec col sont composées de PEHD Flashspun.
Marque: DuPont™ D13395684
193.26 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24380" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Avec col
- Coutures internes piquées
- Fermeture éclair TYVEK™ à rabat
- Élastiques aux chevilles, aux poignets et à la taille
- Traitement antistatique
- Catégorie III, type 5/6
Spécification
Combinaison modèle industriel | |
HDPE | |
Élastique | |
Élastique | |
Fermeture à glissière avec rabat-tempête | |
Catégorie III, Type 5 et 6 | |
EN 1073-2, EN 1149-5 | |
Pour les travaux de maintenance et de démantèlement dans l'industrie nucléaire, la fabrication de produits pharmaceutiques ou les laboratoires de recherche et de biosécurité. |
XL | |
Blanc | |
Élastique | |
À collier | |
Piqué | |
Pliage standard | |
Poignets élastiques, fermeture éclair sur le devant. | |
100/Paquet |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant