Learn More
DuPont™ Combinaisons modèle industriel Tyvek 500
GREENER_CHOICE
Offre un équilibre idéal entre protection, résistance et confort. Les combinaisons modèle industriel Tyvek™ 500 DuPont™ avec col sont composées de PEHD Flashspun.
Marque:  DuPont™ D13395579
193.26 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24380" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15371521
  • 244.00€ / 25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Avec col
  • Coutures internes piquées
  • Fermeture éclair TYVEK™ à rabat
  • Élastiques aux chevilles, aux poignets et à la taille
  • Traitement antistatique
  • Catégorie III, type 5/6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Combinaison
HDPE
Couture élastique
Élastique
Fermeture à glissière avec rabat-tempête
Catégorie III, Type 5 et 6
EN 1073-2, EN 1149-5
Pour les applications industrielles
100/Paquet
S
Blanc
Élastique
À collier
Piqué
Pliage standard
84 à 92 cm
162 à 170 cm
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
DuPont™ Combinaisons modèle industriel Tyvek 500 > Taille : S