Learn More
DuPont™ Combinaisons modèle industriel Tyvek 500
Offre un équilibre idéal entre protection, résistance et confort. Les combinaisons modèle industriel Tyvek™ 500 DuPont™ avec col sont composées de PEHD Flashspun.
Marque: DuPont™ D13395672
193.26 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24380" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Avec col
- Coutures internes piquées
- Fermeture éclair TYVEK™ à rabat
- Élastiques aux chevilles, aux poignets et à la taille
- Traitement antistatique
- Catégorie III, type 5/6
Specifications
Combinaison modèle industriel | |
HDPE | |
Élastique | |
Élastique | |
Fermeture à glissière avec rabat-tempête | |
Catégorie III, Type 5 et 6 | |
EN 1073-2, EN 1149-5 | |
Pour les travaux de maintenance et de démantèlement dans l'industrie nucléaire, la fabrication de produits pharmaceutiques ou les laboratoires de recherche et de biosécurité. |
XXL | |
Blanc | |
Élastique | |
À collier | |
Piqué | |
Pliage standard | |
Poignets élastiques, fermeture éclair sur le devant. | |
100/Paquet |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 10
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 8.7 MB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DuPont™ Combinaisons modèle industriel Tyvek 500 > Taille : 2XL
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction