Learn More
DuPont™ Combinaisons modèle industriel Tyvek 500
GREENER_CHOICE
Offre un équilibre idéal entre protection, résistance et confort. Les combinaisons modèle industriel Tyvek™ 500 DuPont™ avec col sont composées de PEHD Flashspun.
Marque:  DuPont™ D13395377
Code produit. 10351910
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Avec col
  • Coutures internes piquées
  • Fermeture éclair TYVEK™ à rabat
  • Élastiques aux chevilles, aux poignets et à la taille
  • Traitement antistatique
  • Catégorie III, type 5/6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Combinaison modèle industriel
HDPE
Élastique
Élastique
Fermeture à glissière avec rabat-tempête
Catégorie III, Type 5 et 6
EN 1073-2, EN 1149-5
Pour les travaux de maintenance et de démantèlement dans l'industrie nucléaire, la fabrication de produits pharmaceutiques ou les laboratoires de recherche et de biosécurité.
L
Blanc
Élastique
À collier
Piqué
Pliage standard
Poignets élastiques, fermeture éclair sur le devant.
100/Paquet
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
DuPont™ Combinaisons modèle industriel Tyvek 500 > Taille : L