Learn More
DuPont™ Combinaisons modèle industriel Tyvek 500
GREENER_CHOICE
Code produit. 10557640
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Conditionnement:
1 PCS
1 pièce
100 pièces
25 pièces
Code produit. 10557640
Marque: DuPont™ D13395684
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Offre un équilibre idéal entre protection, résistance et confort. Les combinaisons modèle industriel Tyvek™ 500 DuPont™ avec col sont composées de PEHD Flashspun.
  • Avec col
  • Coutures internes piquées
  • Fermeture éclair TYVEK™ à rabat
  • Élastiques aux chevilles, aux poignets et à la taille
  • Traitement antistatique
  • Catégorie III, type 5/6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison modèle industriel
Dimensions XL
Matériau HDPE
Couleur Blanc
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot À collier
Type de bouchon Fermeture à glissière avec rabat-tempête
Type de couture Piqué
Type de protection Catégorie III, Type 5 et 6
Type de collier Pliage standard
Certifications/Conformité EN 1073-2, EN 1149-5
Description Poignets élastiques, fermeture éclair sur le devant.
À utiliser avec (application) Pour les travaux de maintenance et de démantèlement dans l'industrie nucléaire, la fabrication de produits pharmaceutiques ou les laboratoires de recherche et de biosécurité.
Quantité 100/Paquet