Learn More
Fisherbrand™ Lingettes préhumidifiées
Le chiffon en cellulose et polyester est doux et non pelucheux ; il ne raye pas les surfaces et ne se désagrège pas comme les lingettes en papier.
Marque: Fisherbrand™ 90007-96
38.90 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24146" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les lingettes préhumidifiées Fisherbrand&Trade; sont idéales pour essuyer ou nettoyer des pièces optiques, de la verrerie, des électrodes, des cuves et des microscopes. Lingettes non tissées sèches ou pré-humidifiées à l’eau déionisée pure à 100 % ou avec un mélange de 70 % d’alcool isopropylique et 30 % d’eau déionisée de qualité réactif pur.
- Le chiffon en cellulose et polyester est doux et non pelucheux ; il ne raye pas les surfaces et ne se désagrège pas comme les lingettes en papier
- Le récipient refermable distribue des lingettes simples, élimine la contamination par la poussière et la saleté
- Lingettes préhumidifiées avec un mélange à 70 % d’alcool isopropylique pur de qualité réactif et 30 % d’eau déionisée
Informations sur la commande
Boîte de 100 lingettes par canister en PE
Spécification
Lingettes pré-humidifiées IPA Clean-Wipes™ | |
22,8 cm | |
15,2 cm | |
9 x 6 in (22,8 x 15,2 cm) | |
Pour essuyer ou nettoyer des pièces optiques, de la verrerie, des électrodes, des cuves et des microscopes | |
Non stérile |
9 in | |
15,24 cm | |
Polyester Cellulose | |
Pour essuyer ou nettoyer des pièces optiques, de la verrerie, des électrodes, des cuves et des microscopes. | |
Alcool isopropylique pur à 70 % de qualité réactif et eau déionisée à 30 % |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- Premoistened Clean-Wipes
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Promotions
-
HC Innovations
,
Vernacare
,
BM Polyco
,
ZVG Zellstoff Vertrieb
,
Fisherbrand
Vente de lingettes et de papier de laboratoire essentiels
Jusqu'à 60 % de réduction sur les produits de remplacement de première qualitéCode promotionnel: 24146Expire: 2025-03-31