Description
- CE EPI cat. III
- Protection limitée contre les éclaboussures de liquides chimiques
- Protection contre les particules solides de produits chimiques dans l’air
- Protection anti-statique
- Blanc
- Tissu SPP + film microporeux 55 g/m2
- Fermeture éclair centrale avec rabat adhésif
- Capuche élastique à 3 pans
- Élastique : taille, poignet avec boucle élastique, serrage à la cheville, étrier de serrage
- Mentonnière auto-adhésive
Spécification
Spécification
Dimensions | 2XL |
Sexe | Unisexe |
Matériau | EPI |
Couleur | Blanc |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Passe-pouce |
Hood Type | Capuche élastiquée avec mentonnière auto-adhésive |
Type de bouchon | Fermeture éclair centrale avec rabat adhésif |
Stérilité | Non stérile |
Revêtement | Film microporeux |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Coverguard™ Combinaison blanche 5M20 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu