Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants TX-200
Prenez en charge une large variété de volumes de traitement grâce au rotor à godet oscillant TX-200 4 x 180 ml.
Marque:  Thermo Scientific™ 75003659
844.47 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24378" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11784998
  • 893.45€ / 4 kits
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Prenez en charge une large variété de volumes de traitement grâce au rotor à godets oscillants Thermo Scientific™ TX-200 4 x 180 ml.
Informations de commande :
Godets ronds (75-003-659), couvercles de confinement biologique (75-003-660) et joints toriques de rechange (75-003-687) vendus séparément. Différents adaptateurs également disponibles. Consultez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16
Recommandé dans les cas suivants :
Culture cellulaire, séparation des constituants du sang, traitement des liquides corporels, microbiologie, protéomique, génomique et biologie moléculaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Godets ronds pour rotor TX-200 (4)
Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 et SL 16
Set of 4
Rotor swing-out
Oui
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants TX-200 > Godets ronds pour rotor TX-200 (4)