Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants TX-200
Prenez en charge une large variété de volumes de traitement grâce au rotor à godet oscillant TX-200 4 x 180 ml.
Marque: Thermo Scientific™ 75003687
124.03 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Prenez en charge une large variété de volumes de traitement grâce au rotor à godets oscillants Thermo Scientific™ TX-200 4 x 180 ml.
Informations de commande :Godets ronds (75-003-659), couvercles de confinement biologique (75-003-660) et joints toriques de rechange (75-003-687) vendus séparément. Différents adaptateurs également disponibles. Consultez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16
Recommandé dans les cas suivants :
Culture cellulaire, séparation des constituants du sang, traitement des liquides corporels, microbiologie, protéomique, génomique et biologie moléculaire
Spécification
Joint torique de rechange | |
Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 et SL 16 | |
Oui |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31