Learn More
Liebherr™ Congélateurs verticaux ultra-basse température
Les congélateurs verticaux Liebherr™ ultra-basse température jusqu’à -86°C garantissent un stockage fiable, économe en énergie et sûr, conforme à la norme EN 60068-3. Robuste, durable et convivial, avec une large plage de températures allant de -40°C à -86°C, conçu par Liebherr, le spécialiste de la réfrigération.
Marque: Liebherr™ SUFSG5001
12579.07 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Deux modèles disponibles pour répondre à vos besoins de stockage et aux spécifications d’encombrement du laboratoire
Performances :
- L’expertise en réfrigération de Liebherr garantit un bon équilibre entre le système de réfrigération à 2 étages et offre une gamme de contrôles de pression et de température pour des performances fiables et à long terme. Versions refroidies par eau disponibles pour éviter les émissions de chaleur locales
- Le joint de porte multi-chambre réduit la consommation d’énergie et la condensation autour de la porte
Durabilité :
- Les congélateurs Liebherr ULT utilisent uniquement des réfrigérants naturels conformes à la directive européenne F-Gas et à d’autres normes de durabilité.
- Les congélateurs Liebherr ULT sont dotés d’une isolation en mousse de polyuréthane in situ améliorée grâce à des panneaux VIP de haute qualité pour une efficacité énergétique maximale, une faible émission de chaleur et une excellente stabilité de la température
Avantages pour l’utilisateur :
- Design extérieur blanc propre et attrayant
- Les 3 étagères en acier inoxydable, réglables en hauteur par incréments de 24 mm, s’adaptent à toutes les configurations de stockage et permettent une utilisation optimale du volume de la chambre
- Contrôles intuitifs et conviviaux, y compris des fonctions d’alarme et de sécurité étendues pour une tranquillité d’esprit accrue. Système d’alarme et de surveillance à 3 étages
- Ouverture facile de la porte avec clapet de décharge de pression chauffé et poignée de porte à levier métallique robuste
- Large plage de températures de -40°C à -86°C pour une plus grande flexibilité afin de répondre aux diverses exigences de l’utilisateur
- Le couvercle de l’unité amovible à clipser facilite l’accès au filtre du condenseur lavable pour simplifier la maintenance
- Le bac de récupération en acier inoxydable incorporé dans le couvercle de l’unité permet de récupérer l’eau de la chambre, ce qui facilite beaucoup cette partie du dégivrage et du nettoyage.
- Fonctionnement silencieux et faible émission de chaleur pour une plus grande flexibilité d’implantation. Niveau de puissance sonore de 47 dB(A).
- La gestion intelligente de la batterie garantit que la batterie est toujours chargée : le stockage des données et la fonctionnalité d’alarme sont assurés même en cas de panne de courant.
Exportation / surveillance des données :
- Port USB pour l’exportation des données de température.
- Interfaces pour la surveillance externe de la température telles que la SmartMonitoring innovante de Liebher : Stockage en nuage hébergé par Liebherr pour une sécurité des données maximale, basé sur le Web et accessible n’importe où dans le monde entier, tableau de bord convivial avec une multitude de fonctions supplémentaires très utiles, développées et maintenues par l’équipe de développement logiciel interne de Liebherr.
- Deux ports d’accès de 28 mm pour une surveillance externe, positionnés en haut et en bas à l’arrière de la chambre pour faciliter le positionnement de la sonde.
Spécification
Congélateur ultra-basse température | |
477 L | |
0,1 °C | |
1 (2 compartiments) | |
Charnière du côté droit | |
Mousse en polyuréthane | |
CE, ISO 9001, ISO 14001, ENERGYSTAR, REACH | |
LCD | |
Blanc | |
Protégé par mot de passe, numérique avec écran LCD | |
Liebherr MediLine ULT | |
Manuel | |
380 min. | |
605 x 606 x 1300 mm (23,8 x 23,9 x 51,2 po) | |
0,995 m2 | |
Serrure | |
Commande de sécurité indépendante installée | |
CEE 7/7 | |
7,9 kWh/24 h | |
max. 26 325 | |
2 450 flacons/pi2 | |
2 étages | |
617 lb | |
545 lb | |
Boîtes, (352 x 50 mm) |
16,8 pi3 | |
-40 °C à 86 °C | |
±3,0°C | |
2 | |
Acier émaillé à l’époxy | |
Revêtement de peinture par pulvérisation à fort impact | |
Vertical, SUFsg 5001 | |
Fixes à l’arrière, pivotantes/avec frein à l’avant | |
Refroidissement par air | |
2 ports d’accès arrière de 28 mm | |
2 ans, pièces et main-d’œuvre | |
± 3 K | |
1082 x 920 x 1966 mm (42,6 x 36,2 x 77,4 po) | |
10,72 pi2 | |
Analogique, Ethernet, Liebherr Smart Monitoring | |
USB, température analogique 4-20 mA | |
CO2 ou LN2 en option | |
120/230 V, 50 Hz, 1 600 W, 10,0 A | |
Isolation sans CFC, réfrigérants PRG < 6 | |
3 300 flacons/kWh/24 h | |
26 440 flacons/m2 | |
R290 / R170 | |
280 kg | |
247 kg | |
16 |