Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée carrées, bleues
Versement précis pour une perte d’échantillon minimale. Les nacelles de pesée carrées Fisherbrand™, bleues, sont des nacelles en polystyrène flexibles avec des surfaces lisses.
Marque: Fisherbrand™ HS1421BF
Description
- Fabriquées et conditionnées dans une salle blanche.
- Disponibles en blanc, noir ou bleu pour un meilleur contraste des couleurs afin de garantir un retrait complet de l’échantillon.
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.
- Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F).
- Peut être utilisé avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
- Les nacelles sont peu profondes avec un fond plat large pour résister au basculement.
- Les bords arrondis simplifient le transfert.
- 3 dimensions.
- 500/boîte
- Toutes sont conformes à la norme FDA/alimentaire.
- Jetables
Spécification
Non autoclavable | |
Bleu | |
Polystyrène | |
Non stérile | |
Analyseur d’humidité à micro-ondes | |
-10°C to +70°C | |
85 x 85 x 24 mm | |
85 mm | |
85 mm | |
0,94 in |
Plat | |
Jetable | |
Carré | |
Nacelle de pesée | |
500 Pk. | |
14°F to 158°F | |
3.3 in. | |
3.3 in. | |
24 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.