Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ Trinity P1
Utilisez ces colonnes en mode mixte pour la séparation simultanée des molécules pharmaceutiques et de leurs contre-ions avec une grande efficacité.
Marque:  Thermo Scientific™ 075564
Code produit. 11372073
  • 1120.04€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-09-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Colonne analytique
Détecteur ELSD, UV
4500 psi (310 bars)
2,5 à 7
Chaque
45°C
Acclaim
Mode mixte
Phase inverse et échange d’ions
Responsibly packaged
2,1 mm
150 mm
3 μm
300 Å
100 m²/g
Phase inverse / échange d’anions / échange de cations
Silice sphérique, nanopolymère, hybride
Exclusif
Colonne analytique
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot001372 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number075564
Numéro de lot001380 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number075564
Numéro de lot001389 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number075564
Numéro de lot001391 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number075564
Numéro de lot001385 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number075564
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ Trinity P1 > Longueur : 150 mm ; dia. int. : 2,1 mm