Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants TX-200
Prenez en charge une large variété de volumes de traitement grâce au rotor à godet oscillant TX-200 4 x 180 ml.
158.79€ - 1256.25€
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10707025
|
Thermo Scientific™
75003658 |
Rotor swing-out |
1256.25€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11784998
|
Thermo Scientific™
75003659 |
Rotor swing-out |
893.45€
4 kits |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11794998
|
Thermo Scientific™
75003660 |
Couvercle pour nacelle |
271.35€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11765008
|
Thermo Scientific™
75003687 |
Joint torique de rechange |
158.79€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Prenez en charge une large variété de volumes de traitement grâce au rotor à godets oscillants Thermo Scientific™ TX-200 4 x 180 ml.
Informations de commande :Nacelles rondes (75003659), couvercles de confinement biologique (75003660) et joints toriques de rechange (75003687) vendus séparément. Différents adaptateurs également disponibles. Consultez votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations.
Compatible avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific SorvallTM ST16, SL16, Sorvall LegendTM X1, MultifugeTM X1, MegafugeTM 16
Recommandé dans les domaines suivants :
Culture cellulaire, séparation des constituants du sang, traitement des liquides corporels, microbiologie, protéomique, génomique et biologie moléculaire