Learn More
Fisherbrand™ Sachets d’échantillonnage stériles en PE
Conçus avec un système de fermeture à fil métallique rond torsadé et des languettes de sécurité anti-perforation. Une fois scellés, les sachets d’échantillonnage stériles en PE Fisherbrand™ offrent une étanchéité garantie.
Marque:  Fisherbrand™ EPR-3050-FS-1_OLD
Code produit. 11502783
  • 160.82€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 10-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • En polyéthylène vierge pliant et hautement résistant 
  • Sachets stériles en polyéthylène transparent sans joints latéraux
  • Choisissez une zone de marquage claire ou blanche pour les annotations écrites
  • Tirettes pratiques pour ouvrir le sac sans toucher les bords
  • Parfaits pour une utilisation avec des échantillons solides, semi-solides ou liquides
  • À utiliser dans tous les laboratoires où les échantillons doivent être prélevés dans un environnement stérile.
Spécification
Spécification
60 mL
À utiliser dans tous les laboratoires où les échantillons doivent être prélevés dans un environnement stérile
Stérile
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Fisherbrand™ Sachets d’échantillonnage stériles en PE > Capacité : 60 ml