Learn More
Fisherbrand™ Sacs à échantillons en polyéthylène
Réservés à un usage en laboratoire pour prélever des échantillons dans un environnement stérile.
Marque:  Fisherbrand™ 14955182
Code produit. 11944405
  • 72.00€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Sachets sûrs et sans contaminants pour assurer des résultats d’analyse fiables
  • Fabriqués en PE vierge épais qui répond aux spécifications de la FDA
  • Peuvent contenir des matériaux solides, semi-solides et liquides
  • Faciles à utiliser. Insérez l’échantillon et scellez en tournant le sachet vers l’extérieur quatre fois et en repliant les extrémités des fils vers l’intérieur
  • Moyen économique et efficace de recueillir, contenir et transporter des échantillons
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Sacs à échantillons en polyéthylène > Capacité : 60 ml, bouchon à fil rond