Learn More
Greiner Bio-One Inserts pour culture tissulaire ThinCert™
Outil destiné à la recherche pour les études de transport, de co-culture, de migration et d’invasion. Les inserts pour culture tissulaire ThinCert™ Greiner Bio-One offrent une meilleure adhérence cellulaire grâce au traitement pour culture tissulaire des surfaces physiques.
Marque:  Greiner Bio-One 662640
Code produit. 10277463
  • 284.83€ / 48 pièces
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Boîtier en polystyrène transparent avec membrane poreuse capillaire en PET scellée
  • La géométrie de suspension fournit une protection à la couche cellulaire du compartiment inférieur
  • Pipetage simplifié grâce à la géométrie auto-ascendante
  • Le positionnement excentrique dans le puits permet un accès inégalé au compartiment inférieur
  • Disponibilité aux formats 6, 12 et 24 puits
Prestations de service
Non
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Boîtier en polystyrène avec membrane poreuse capillaire en PET scellée
1 x 108 pores/cm2
0,4 μm
24
Nom du produit
Greiner Bio-One Inserts pour culture tissulaire ThinCert™ > Format : 24 puits ; Taille des pores : 0,4 μm ; Densité des pores : 1 x 108 cm2