Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes à filtre SoftFit-L™ dans des inserts de recharge
Obtenez l’exactitude et la précision que vous attendez systématiquement de votre pipette, grâce à ces cônes de pipettes stériles.
Marque: Thermo Scientific™ 2749-RI
105.92 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25076" pour bénéficier de cette offre.
Description
Obtenez l’exactitude et la précision que vous attendez systématiquement de pipette grâce aux cônes de pipettes Thermo Scientific™ SoftFit-L™. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
- Les inserts de recharge sont une option d’emballage respectueuse de l’environnement qui réduit les déchets plastiques et l’espace de stockage
- Compatible avec les portoirs vides SoftFit L
- Les inserts à code couleur permettent d’identifier rapidement le volume des pointes
Spécification
20 L, avec filtre, stérile, recharge | |
À filtre | |
Naturel | |
1,95 in | |
Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines | |
Universal | |
Rainin LTS LiteTouch |
20 μl | |
Stérile | |
20 L | |
4,86 cm | |
Recharge | |
Rouge | |
ART SoftFit L |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1390055 | Certificat de conformité | 28/07/2023 | 2749-RI |
1387182 | Certificat de conformité | 11/06/2023 | 2749-RI |
1384726 | Certificat de conformité | 22/04/2023 | 2749-RI |
1383552 | Certificat de conformité | 13/04/2023 | 2749-RI |
1354761 | Certificat de conformité | 13/04/2022 | 2749-RI |
Promotions
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Offre exclusive sur la manipulation des liquides
Libérez la précision : les meilleures pipettes et pointes en promotion.Code promotionnel: 25076Expire: 2025-06-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30