Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ MOS (C8), granulométrie de 5 μm
Greffage monofonctionnel de la chaîne alkyle C8 chimiquement liée à la surface de la silice pour une phase stationnaire reproductible et efficace
Marque: Thermo Scientific™ 30205-252130
Description
- Phase fiable, présentant une rétention moindre
- Durée de vie élevée des colonnes, mêmes dans des conditions basiques
- Fabriquées selon les directives de qualité ISO 9001-2000
- Abordables
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Également disponible en 10 μm. Pour plus d’informations, veuillez contacter le Service Client.
Compliance
Fabriquées selon les directives de qualité ISO 9001-2000
Spécification
Colonne analytique | |
250 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60°C | |
C8 | |
6.5% | |
No |
2,1 mm | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
L7 | |
Silice sphérique, entièrement poreuse de type A | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.