Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre avec anneau à clipser 11 mm, large ouverture, ambré
15.78 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24362" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 1.5mL
- Anneau à clipser
- Verre
- Ambré
- Flacons universellement utilisables avec presque tous les échantillonneurs automatiques, même ceux dotés d’une manipulation robotisée
Spécification
Réparés | |
11.6 mm | |
1.9 ml | |
Anneau à clipser | |
< 100 μl | |
Fond plat | |
100 | |
Oui |
Ambré | |
verre | |
HPLC | |
CleanPack, boîte en PP | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND11 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
28Heures
16Minutes
28Secondes
43 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
59Heures
16Minutes
28Secondes
43Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%