Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes à filtre SoftFit-L™ dans des inserts de recharge
Obtenez l’exactitude et la précision que vous attendez systématiquement de votre pipette, grâce à ces cônes de pipettes stériles.
133.72€ - 174.00€
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Couleur | Naturel |
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines |
Format | Recharge |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12637696
![]() |
Thermo Scientific™
2779-RI |
1000 μl |
135.00€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11323393
![]() |
Thermo Scientific™
2769-RI |
200 μl |
136.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11303393
![]() |
Thermo Scientific™
2749-RI |
20 μl |
133.72€
960 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12845063
![]() |
Thermo Scientific™
2739-RI |
300 μl |
136.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 01-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11383393
![]() |
Thermo Scientific™
2789-RI |
1200 μl |
174.00€
768 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Obtenez l’exactitude et la précision que vous attendez systématiquement de pipette grâce aux cônes de pipettes Thermo Scientific™ SoftFit-L™. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
- Les inserts de recharge sont une option de conditionnement respectueuse de l’environnement qui réduit les déchets plastiques et l’espace de stockage
- Compatible avec les portoirs vides SoftFit
- Les inserts à code couleur permettent d’identifier rapidement le volume des pointes
Spécification
À filtre | |
Naturel | |
Recharge | |
Rainin LTS LiteTouch |
Stérile | |
Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines | |
Universal | |
ART SoftFit L |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes à filtre SoftFit-L™ dans des inserts de recharge