Learn More
Justrite™ Collecteur multiple HPLC pour bidons d’élimination à déconnexion rapide
Pour une utilisation avec les bidons de sécurité HPLC à déconnexion rapide Justrite™ Centura
Marque: Justrite™ 28179
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour une utilisation avec les bidons de sécurité HPLC à déconnexion rapide Justrite™ Centura
- Permet d’alimenter jusqu’à six lignes de déchets par collecteur à partir de procédés HPLC en un seul raccord d’admission
- Six ports 1/4-28 po et un port 3/8 po NPT plus des bouchons pour les ports non utilisés
- Taraudés pour recevoir des raccords à compression de filetage 1/4-28 disponibles séparément
- Plusieurs collecteurs peuvent être utilisés sur un conteneur de déconnexion rapide conçu sur mesure tant qu’une déconnexion reste inutilisée pour permettre la ventilation
- Les numéros de réf. 19-412-604 dispose d’une connexion d’empilage lui permettant de se fixer sur le dessus du nº de réf. 19-412-602 ou 19-412-603 ; permet d’alimenter jusqu’à 12 lignes dans le bidon d’élimination
- Raccords vendus séparément (voir 19-412-605, -606)
Spécification
Code 30 de l’US OSHA et de la NFPA | |
Pour les boîtes d’élimination sécurisées HPLC à déconnexion rapide Justrite™ centura | |
Bouchon pour ports inutilisés, collecteur avec connexion pour chargeur en acier inox | |
7 x 5 x 4,5 in (17,8 x 12,7 x 11,4 cm) | |
17,8cm | |
12.7 cm | |
11,4cm |
Boîte d’élimination à déconnexion rapide | |
Acier inox, PP | |
À l’unité | |
7 po | |
5 in. | |
4,5 in |
JTT001 International Catalogue May 2010
Taille: 6.4 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Justrite™ Collecteur multiple HPLC pour bidons d’élimination à déconnexion rapide > Collecteur avec connexion pour chargeur en acier inox
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu