Learn More
Bel-Art™ Sachets pour l’élimination de matières contaminées de 1,5 mil d’épaisseur SP Scienceware™
Comprennent le symbole de risque biologique noir et les procédures de précaution imprimées en quatre langues. Les Sachets pour l’élimination de matières contaminées de 1,5 mil d’épaisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ sont autoclavables et efficaces pour l’élimination des matières biologiquement dangereuses.
Marque: Bel-Art™ F13164-3138
624.64 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Symbole noir de danger biologique et recommandations sur les précautions à prendre imprimées en quatre langues. Les sachets pour l’élimination de matières contaminées de 1,5 mil d’épaisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ sont autoclavables et efficaces pour l’élimination des matières biologiquement dangereuses.
- Les sachets en polypropylène rouge vif comprennent le symbole de risque biologique noir
- Les procédures de précaution sont imprimées sur le sachet en anglais, espagnol, français et allemand pour plus de sécurité
- Le patch de stérilisation s’assombrit lorsqu’il est soumis à une stérilisation à la vapeur
- Vapeur haute température autoclavable à 135°C (275°F)
- Tests de résistance aux déchirures ASTM 1922 et d’impact ASTM 1709 Dart réussis
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Sachet pour l’élimination de matières contaminées | |
Autoclavable | |
75,7 L à 113,562 L | |
Zip Tie | |
Single-use | |
Indicateur de stérilisation pré-imprimé, marqué par le symbole de danger biologique standard ou les recommandations sur les précautions à prendre en anglais, français, allemand et espagnol | |
Non stérile | |
1,50 mil | |
38 in | |
31 in | |
38 po |
L 31 x H 38 po (79 x 97 cm) | |
20 à 30 gal. | |
Résistance aux déchirures ASTM 1922, résistance aux impacts ASTM 1709 | |
Rouge | |
Pour traiter les déchets contaminés | |
Polypropylène | |
0,279 mm | |
96.5 x 78.7 cm (38 x 31 in) | |
96.5 cm | |
79 cm | |
97 cm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30