Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de PCR, 96 puits, segmentée, à demi-jupe, blanche
La conception segmentée brevetée permet de découper la plaque en sections de 24 et 48 puits
Marque: Thermo Scientific™ AB0900W
Description
- En PP vierge
- Conception à paroi fine et bord surélevé
- Fond de puits transparent pour la visibilité des échantillons
- Compatibles avec les thermocycleurs les plus courants
- Volume des puits de 300 μl maximum (lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage)
- Coin biseauté et grille alphanumérique
- Disponibles dans une version rigide pour les applications de manipulation robotique ; la version rigide ne peut pas être découpée
- La conception de plaque segmentée brevetée permet de découper les plaques en sections de 24 et 48 puits
- La semi-jupe accroît la rigidité et permet le marquage ou le codage par code-barres
- Coin biseauté : H1
Certifications
Certifiées exemptes de DNase, d’ARNase et d’ADN génomique humain.
Spécification
Aucun code-barres | |
25/plaque | |
Microplaque PCR | |
Semi | |
0,3 mL | |
0,2 mL | |
Étalon |
Certifié sans RNase / DNase | |
Blanc | |
Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs | |
PP | |
96 | |
25 plates |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.