Learn More
Fisherbrand™ Sonde à pointe remplaçable pour utilisation avec les sonicateurs 500 et 700 watts
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de volume (métrique):
100 ml à 1 L
20 à 250 ml
50 à 500 ml
Diamètre (métrique) de la pointe:
13 mm
19 mm
25 mm
Comprend:
Pointe de rechange
Sonde
Sonde standard de 1/2 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
Requires
Sonde standard de 1/2 po (No de catalogue FB4220)
Ces sondes Fisher Scientific™ sont conçues pour être utilisées avec les sonicateurs 500 et 700 watts.
- Sonde avec pointe remplaçable de 1 po pour le sonicateur modèle 505/705
- Pour le traitement de volumes allant de 100 à 1000 ml
- Ne pas utiliser avec des solvants organiques, des alcools ou des acides.
Spécification
Spécification
| Amplitude | 30 μm maximum |
| Type de produit | Sonde |
| Plage de volume (métrique) | 100 ml à 1 L |
| Diamètre (impériale) | 1 in |
| Diamètre (impériale) de la pointe | 1 po |
| Diamètre (métrique) | 2,54 cm |
| Diamètre (métrique) de la pointe | 25 mm |
| À utiliser avec (application) | Idéales pour les liquides à faible tension de surface |
| À utiliser avec (équipement) | Sonicateur modèle 505/705 |
| Comprend | Pointe de rechange |
| Afficher plus |