Learn More
Novex™ FlexMAP™ 3D™ Performance Verification Kit
Le kit de vérification des performances 3D™ FlexMAP™
Marque:  Novex™ F3DPVERK25
Code produit. 10316849
  • 610.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le kit de vérification pratique contient des réactifs de vérification xMAP™ utilisés pour vérifier l’étalonnage des canaux de classification et du canal rapporteur MagPlex et MicroPlex. Nouveaux contrôles fluidiques inclus pour une détection précoce. Le CD spécifique au lot est inclus pour l’importation des valeurs cibles. Le kit est conçu pour être utilisé avec la région de réactifs hors plaque. Des barrettes sont incluses dans chaque kit. Chaque kit fournit 25 vérifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Luminex™
25 reactions
Système 3D™ Flexmap™
Contains 28 strip wells, FM3D Performance Verification Kit CD, Luminex Classification Control Microspheres, MagPlex Classification Control Microspheres, Luminex Reporter Control Microspheres, xMAP Fluidics 1 Microspheres, xMAP Fluidics 2 Microspheres. Store at 2-8°C.
Glace humide
Kit d’étalonnage
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotB96889 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberF3DPVERK25
Numéro de lotB99361 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberF3DPVERK25
Numéro de lotC02765 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberF3DPVERK25
Numéro de lotC07338 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberF3DPVERK25
Numéro de lotB88308 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/01/2022 Catalog NumberF3DPVERK25
Nom du produit
Novex™ FlexMAP™ 3D™ Performance Verification Kit > 25 réactions