Learn More
Solution d’arrêt Attune™ (1X)
Marque: Invitrogen A24975
41.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
La solution d’arrêt Attune™ est un tampon de nettoyage utilisé dans la procédure d’arrêt automatique du cytomètre de focalisation acoustique Attune™.Réduit la formation de bulles
Cette solution d’arrêt sans azoture a été formulée pour réduire la formulation de bulles qui peut se produire dans les conduites du système pendant la nuit que les conduites de liquide restent propres, avec une croissance microbienne minimale.
À utiliser pour la maintenance des instruments
Le cycle d’arrêt est utilisé à la fin de chaque journée pour s’assurer que tous les liquides et colorants d’échantillons ont été retirés du système et que les conduites et pompes de liquide sont remplies avec la solution d’arrêt Attune™ pour empêcher les dépôts de sel de se former dans les conduites. L’arrêt prend environ 20 minutes, mais la plupart des étapes sont automatiques et sous le contrôle du logiciel de cytométrie Attune™. Les procédures d’arrêt doivent être exécutées au moins une fois par jour, même si l’instrument est destiné à une utilisation continue. Un nettoyage correct de l’instrument garantit un fonctionnement régulier et précis.
Pratique
La solution d’arrêt prête à l’emploi 1X a été conçue pour rendre la dilution avant utilisation et l’accès à un système d’eau purifiée inutiles.
Grande qualité
La solution d’arrêt Attune™ est préparée, filtrée et conditionnée dans un environnement stérile pour garantir une qualité optimale. Chaque lot est traçable à l’aide de son numéro de lot et a été validé pour une utilisation avec le cytomètre de concentration acoustique Attune™.
Spécification
Attune™ | |
250 ml | |
Solution d’arrêt pour cytomètre en flux |
Conserver à température ambiante. | |
Cytomètre de focalisation acoustique Attune™ |
Sécurité et traitement
- ATTUNE 1X SHUTDOWN SOLUTION
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 3(2H)-isothiazolone,5-chloro-2-methyl-with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.