Learn More
Microbilles de suivi des performances Attune™
Microbilles de suivi des performances Attune™
Marque: Invitrogen 4449754
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les microbilles de suivi des performances Attune™ sont conçues pour être utilisées avec les logiciels Attune™ Cytometric et Attune™ NxT afin de caractériser, suivre et signaler automatiquement les performances des cytomètres de concentration acoustique Attune™ et Attune™ NxT tous les jours et au fil du temps. L'étalonnage régulier de votre instrument à l'aide de ces microbilles garantit la précision et la sensibilité de l'instrument et permet d'identifier facilement les changements ou tendances potentiels dans les performances de l'instrument. Les microbilles de suivi contiennent des sous-populations distinctes de microbilles marquées à différentes intensités et sont utilisées pour établir des réglages de plage dynamique optimaux pour l’instrument. Les microbilles sont pré-étalonnées en usine et les données de performances des microbilles propres à chaque lot sont capturées sous la forme d’un fichier téléchargeable pour être utilisées par le logiciel Attune™ Cytometric / Attune™ NxT. Chaque flacon contient suffisamment de microbilles pour effectuer 50 mesures (Attune™) ou 25 mesures (Attune™ NxT). Les microbilles sont fournies à une concentration de 5 × 106 microbilles/ml.En savoir plus sur les cytomètres de concentration acoustique Attune™
Spécification
Attune™ | |
Orange, rouge, bleu, vert | |
Microbilles en solution | |
Cytomètre de concentration acoustique Attune™ |
Suivi des performances de cytométrie en flux | |
Conserver entre 2 et 8°C. | |
3 mL | |
Microbilles de suivi |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Instructions for import of new bead lot files into the 1-4 L Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer
Taille: 154.3 kB
Instructions for installation and expiration date update for bead lot file 1759476 into the 1-4L Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer
Taille: 161.4 kB
User Guide: Attune Performance Tracking Beads
Version: MAN0002636 Rev A (06 October 2016)
Taille: 125.1 kB
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Microbilles de suivi des performances Attune™ > 3 ml