Learn More
Novex™ FlexMAP™ 3D™ Calibration Kit
Le kit d’étalonnage 3D™ FlexMAP™
Marque:  Novex™ F3DCALK25
Code produit. 10899530
  • 566.00€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le kit d’étalonnage pratique contient des étalonneurs xMAP™ pour les canaux de classification MagPlex et MicroPlex et comprend également le calibrateur pour le canal rapporteur. Un CD spécifique au lot est inclus pour l’importation des valeurs cibles. Le kit est conçu pour être utilisé avec la zone de réactifs hors plaque. Des barrettes sont incluses dans chaque kit. Chaque kit fournit 25 étalonnages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Luminex™
25 reactions
Système 3D™ Flexmap™
Contient des barrettes à 28 puits, un CD de kit d’étalonnage FM3D, des microsphères de contrôle de classification Luminex, des microsphères de contrôle de classification MagPlex, des microsphères de contrôle de rapporteur Luminex. Conservez entre 2°C et 8°C.
Glace humide
Kit d’étalonnage
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotB91282 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberF3DCALK25
Numéro de lotB97142 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberF3DCALK25
Numéro de lotB98824 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberF3DCALK25
Numéro de lotC01743 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberF3DCALK25
Numéro de lotC06404 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberF3DCALK25
Nom du produit
Novex™ FlexMAP™ 3D™ Calibration Kit > 25 réactions