Learn More
Thermographic Measurements Ltd Indicateur thermique de mesures
Obtenez une indication de la température actuelle grâce à un indicateur de mesure thermique Thermographic™. L’étiquette de température peut varier selon les besoins pour surveiller la température actuelle de la stérilisation.
Marque: Thermographic Measurements Ltd M01ETHE216D01P1
Description
- Étiquette sensible à la chaleur pour la surveillance de la température de stérilisation
- Adhésives
- Discrètes
- Irréversibles
Spécification
ISO 9001 | |
For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications | |
13 mm | |
12 mm | |
2 to 5 seconds | |
Wax-melt Technology | |
Indicateur thermique | |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 216°C (421°F) | |
216°C | |
216°C | |
216°C | |
Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment | |
Single Temperature |
Single-use | |
0.51 in. | |
40 to 60% | |
Polyimide Film, Acrylic Adhesive | |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 216°C (421°F) | |
9 g | |
0.47 in. | |
421°F | |
421°F | |
421°F | |
Oui | |
±1 % | |
Dual °C (°F) |