missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals TFII-I Antibody (2D6), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals H00002969-M02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TFII-I Monoclonal antibody specifically detects TFII-I in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, ELISA
Spécification
TFII-I | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
In 1x PBS, pH 7.4 | |
BAP-135,135kD, BAP135WBS, Bruton tyrosine kinase-associated protein 135, BTKAP1, DIWS, FLJ38776, FLJ56355, general transcription factor II, i, general transcription factor IIi, general transcription factor II-I, GTFII-I, IB291, SPINBTK-associated protein 135, TFII-ISRF-Phox1-interacting protein, WBSCR6, Williams-Beuren syndrome chromosome region 6 | |
GTF2I (AAH04472.1, 36 a.a. ~ 274 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. ELAKSKAEVACIAVYETDVFVVGTERGRAFVNTRKDFQKDFVKYCVEEEEKAAEMHKMKSTTQANRMSVDAVEIETLRKTVEDYFCFCYGKALGKSTVVPVPYEKMLRDQSAVVVQGLPEGVAFKHPENYDLATLKWILENKAGISFIIKRPFLEPKKHVGGRVMVTDADRSILSPGGSCGPIKVKTEPTEDSGISLEMAAVTVKEESEDPDYYQYNIQGSHHSSEGNEGTEMEVPAEG | |
0.1 mg | |
Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators | |
2969 | |
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
IgG2a κ |
Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Sandwich ELISA | |
2D6 | |
Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Sandwich ELISA | |
AAH04472 | |
Mouse | |
IgG purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Novus Biologicals TFII-I Antibody (2D6), Novus Biologicals™ > 0.1 mg; Unconjugated
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu