Learn More
Invitrogen™ Kit de dNTP (100 mM)
Code produit. 10083252
Click to view available options
Quantité:
4 x 250 μl
8 x 1,25 ml
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 10083252
Marque: Invitrogen™ 10297018
Solution prête à l’emploi
La solution de dNTP à 100 mM est composée de quatre désoxyribonucléotides (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), chacun à une concentration de 100 mM. Les deoxynucléotides sont adaptés à une utilisation dans la réaction en chaîne de la polymérase (PCR), le séquençage, le remplissage, la traduction de coupure, la synthèse d’ADNc et les réactions d’extension homopolymérique de TdT.
Chip-Chip, biologie de la chromatine, PCR, PCR et PCR en temps réel, ARNi, recherche sur l’épigénétique et les ARN non codants
Informations sur la commande
Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 100 mM
Contenu et stockage Contenu :
100 mM de dATP, dCTP, dGTP et dTTP chacun. Chaque flacon contient 250 µl (25 µmol) de dNTP dans de l’eau purifiée. Stocker entre -30°C et -10°C.
Forme Liquide
Marqueur ou colorant Non marqué
Quantité 4 x 250 μl
Conditions d’expédition Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
À utiliser avec (application) Standard PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR)