Learn More
Agilent BioTek Microplaques Take3 et Take3 Trio Micro-Volume
GREENER_CHOICE
Les plaques Take3 et Take3 Trio Micro-Volume développent la fonctionnalité des spectrophotomètres à microplaques BioTek, des lecteurs multi-modes et hybrides, tout en réduisant les volumes d’échantillons, les coûts et le temps requis pour la quantification de routine
Marque:  Agilent BioTek TAKE3SN
Code produit. 10626785
  • 3401.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Mesurer jusqu’à 16 (Take3) ou 48 (Take3 Trio) échantillons de 2 μl à la fois sans dilution ni traitement spécial.
  • Compatible avec les spectrophotomètres BioTek Eon, Epoch, Synergy, PowerWave XS2
  • Comprend le logiciel Gen5 avec des protocoles préprogrammés de quantification de microvolumes d’acides nucléiques et de protéines
  • Capacité de détection d’absorbance et de fluorescence
  • Facile d’entretien : il suffit d’essuyer les emplacements des échantillons
  • Conception robuste
  • Take3 Trio dispose de deux emplacements pour les mesures BioCell
  • Lire les microspots, les BioCells ou les cuves standard
Take3 (11-120-571) offre :
  • 16 microspots pour des échantillons de 2 μl ; deux emplacements pour les mesures BioCell exclusives (BioCell en option) et un emplacement pour les mesures de cuvettes standard
  • Take3 Trio (11-120-613) offre :
    • 48 microspots pour des échantillons de 2 μl ; deux emplacements pour les mesures BioCell exclusives (BioCell en option)
    Quantification des acides nucléiques et des protéines, quantification fluorométrique in situ des protéines, mesures de la pureté des protéines 260 / 280 et 260 / 230, dosage BCA in situ sur très faible volume, balayage spectral d’un ou plusieurs échantillons de faible volume
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    Quantification des acides nucléiques et des protéines, quantification des protéines fluorométrique in situ, mesures de pureté des protéines 260/280 et 260/230, dosage BCA in situ à très faible volume, balayage spectral d’un ou plusieurs échantillons de faible volume
    16
    Certificats
    Voir les accessoires
    Nom du produit
    Agilent BioTek Microplaques Take3 et Take3 Trio Micro-Volume > Avec 16 micropuits pour échantillons de 2 μl