Learn More
asecos™ Station IBC PE avec bloc de montage
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
Marque:  asecos™ 13054
Code produit. 17826406
Description
Description
  • Haute résistance aux huiles, acides, bases etc.
  • Idéal: transport du bac de rétention vide, Utilisable avec chariot élévateur ou transpalette
  • Rebords de sécurité latéraux pour empêcher la cuve de glisser
Spécification
Spécification
Bleu
1000 L
IBC Spill Pallet
1380.00 mm
1380.00 mm
760.00 mm
1575.00 mm
100 kg
264.2 gal.
Polyéthylène
54.33 in.
54.33 in.
29.92 in.
62.01 in.
220.46 lb.
Nom du produit
asecos™ Station IBC PE avec bloc de montage > Depth: 1575 mm