Learn More
Thermo Scientific™ Microplate Reader Verification Plates
Code produit. 11958995 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Plaque de vérification
Plaque de vérification Multiskan, 16 longueurs d’onde
Plaque de vérification Multiskan, 8 longueurs d’onde
Plaque de vérification spectrophotométrique
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11958995
Marque: Thermo Scientific™ 24072800
Les plaques de vérification pour lecteur de microplaques Thermo Scientific sont des systèmes dédiés de vérification des performances qui permettent de vérifier et de documenter les principaux paramètres de performance de Thermo Scientific Multiskan FC, Multiskan Sky, Luminoskan, Fluoroskan FL et Varioskan LUX.
Les plaques de vérification pour lecteur de microplaques Thermo Scientific sont des systèmes dédiés de vérification des performances qui permettent de vérifier et de documenter les principaux paramètres de performance de Multiskan FC, Multiskan Sky, Luminoskan, Fluoroskan FL et Varioskan LUX Thermo Scientific.
Caractéristiques :
  • Large gamme de longueur d’ondes, comprise entre 340 et 850 nm
  • Lecture rapide de plaques de 96 et 384 puits
  • Température d’agitation et d’incubation allant jusqu’à 50°C pour des dosages thermosensibles
  • Facile à utiliser grâce au grand écran couleur et à l’interface multilingue
  • Facilité d’utilisation supérieure avec le logiciel Thermo Scientific™ SkanIt™
  • Port USB pour transférer facilement des données
Recommandé dans les cas suivants :
Immunodosages (ELISA), dosages de protéines, endotoxines, tests de cytotoxicité et de prolifération, dosages enzymatiques, courbes de croissance
Garantie
1 an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Plaque de vérification Multiskan, 8 longueurs d’onde
À utiliser avec (équipement) Multiskan FC
Type de microplaques Plaque de vérification
Gamme de produits Multiskan
Comprend Plaque de vérification Multiskan™ NPL (Laboratoire physique national)
Certificat de calibration
Clé USB y compris les sessions du logiciel SkanIt™ et les fichiers de référence
Mallette de transport pour plaque de vérification Multiskan™
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.