Learn More
Thermo Scientific™ μDrop™ and μDrop Duo Plates
Analysez jusqu’à 16 échantillons de l’ordre du microlitre simultanément avec la plaque Thermo Scientific™ μDrop™, un outil rapide et simple pour les analyses d’ADN et d’ARN.
Marque: Thermo Scientific™ N12391
2793.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25043" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les plaques Thermo Scientific™ μDrop™ and μDrop™ Duo sont des outils idéaux pour des mesures rapides et faciles de la concentration photométrique à faible volume (2 à 10 μl) d’échantillons d’ADN, d’ARN, de protéines ou balayage spectral.La zone de faible volume est conçue pour être utilisée avec une pipette 8 canaux pour un pipetage rapide et précis de plusieurs échantillons.Les plaques contiennent également une zone distincte pour la mesure des cuves. Les plaques μDrop sont compatibles avec les lecteurs de microplaques Thermo Scientific Varioskan™ LUX, Multiskan™ Sky et Multiskan Skyhigh.Le logiciel intuitif Thermo Scientific SkanIt™ et l’interface utilisateur Multiskan SkyHigh offrent des protocoles de mesure prêts à l’emploi pour la mesure et l’analyse rapides d’échantillons.
- Plage de détection de l’ADN bicaténaire allant de quelques microgrammes à quelques milligrammes par millilitre
- Seize positions d’échantillons pour une mesure rapide et facile des volumes d’échantillons jusqu’à 2 μl
- Compatible avec une pipette huit canaux pour l’ajout facile d’échantillons
- Nettoyage rapide et facile des échantillons en mesures en série
- Sessions logicielles Thermo Scientific SkanIt prêtes à l’emploi pour l’analyse des acides nucléiques
- Fente de mesure pour une cuvette rectangulaire
- Compatible avec Multiskan Sky, Multiskan GO, Varioskan LUX et Varioskan Flash
Spécification
Plaque μDrop | |
Plaque μDrop Duo | |
2 à 10 μl (fonction de faible volume) | |
16 |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.