Learn More
Solution d’acide sulfurique, 1 M, Fisher Chemical™ Code produit.: 12933634
compliance-icons
Solution d’acide sulfurique, 1 M, Fisher Chemical™
Code produit. 12933634
1 000 ml
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
Code produit. 12933634
Marque: Fisher Chemical VL 316 1000
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Concentration 1, 2 mol/l, eq/l
Quantité 1 000 ml
Forme physique Liquide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1098460 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/03/2025 Catalog NumberVL 316 1000
Numéro de lot1090790 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/03/2025 Catalog NumberVL 316 1000
Numéro de lot1094908 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/03/2025 Catalog NumberVL 316 1000
Numéro de lot1074366 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/03/2025 Catalog NumberVL 316 1000
Numéro de lot1065592 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/03/2025 Catalog NumberVL 316 1000
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulphuric acid 1M Volumetric Solution (VL 316)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’acide sulfurique, 1 M, Fisher Chemical™ >