Learn More
Acide sulfurique, sol. aq. à 20 % v/v, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15471547
Acide sulfurique, sol. aq. à 20 % v/v, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15471547
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
Code produit. 15471547
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039669.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Concentration Solution aqueuse à 20 % v/v
Quantité 1 L
Formule moléculaire H2O4S
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00064589
Numéro UN UN2796
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Informations sur la solubilité Miscible in water.
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Poids de la formule 98.08
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP16L512 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/03/2025 Catalog Number039669.K2
Numéro de lotY18K505 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/12/2024 Catalog Number039669.K2
Numéro de lotW26K510 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/10/2024 Catalog Number039669.K2
Numéro de lotR16K515 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/07/2024 Catalog Number039669.K2
Numéro de lotP22K504 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/05/2024 Catalog Number039669.K2
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid, 20% v/v aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide sulfurique, sol. aq. à 20 % v/v, Thermo Scientific Chemicals >