Description
Acide sulfurique solution 0,25M-0,5N
• Certifiée NIST, prête à l'emploi pour la volumétrie
• Certifiée NIST, prête à l'emploi pour la volumétrie
Spécification
Spécification
Aspect | Incolore |
pH | < 1 |
Composition | Acide sulfurique 0,25 mol/l |
Concentration | 24,52g de H2SO4 pour 1 L de H2O = 0,5 N (±0,001/20°C) |
Densité | 1,02 g/ml |
Odeur | Inodore |
Quantité | 1 L |
Forme physique | Liquide |
Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sulphuric acid 0.25 mol/l
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide sulfurique, , 0,25 M, Chem Lab™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu