Learn More
Acide sulfurique, 0,02 M, Chem-Lab Code produit.: 10602913
Acide sulfurique, 0,02 M, Chem-Lab
Code produit. 10602913
1 L, Polyéthylène
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Polyéthylène
Code produit. 10602913
Marque: Chem Lab CL05.2652.1000
Idéal pour la titration et la détermination TMAR TA-TAC. Acide sulfurique, 0,02 M, Chem-Lab est une solution de 1,962 g de H2SO4 par litre d’eau pour une utilisation dans des analyses volumétriques.
L’acide sulfurique est un acide minéral fortement corrosif et fort qui présente différentes propriétés en fonction de sa concentration. Il s’agit d’un liquide visqueux, incolore à légèrement jaune. L’acide sulfurique est un acide diprotique hygroscopique. L’acide sulfurique concentré a des propriétés déshydratantes et oxydantes fortes. L’acide sulfurique dilué est un bon électrolyte.
Spécification
pH < 2
Couleur Incolore
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Composition Acide sulfurique 0.02 mol/L
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Concentration 1.962 g H2SO4/l H2O = 0.04 N (± 0.00008/20°C)
Densité 1,00 g/ml
Odeur Inodore
Conditionnement Polyéthylène
Normalité 0,04 N (±0,00008, 20°C)
Quantité 1 L
Formule moléculaire H2O4S
Viscosité 1 cSt
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00064589
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Poids de la formule 98.08g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acide sulfurique 0.02 mol/l
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide sulfurique, 0,02 M, Chem-Lab >