Learn More
Fisherbrand™ Réservoirs de gel horizontal pour l’enseignement SUB-GEL PROMO
Les réservoirs de gel d’enseignement SUB-GEL sont idéales pour la démonstration de l’électrophorèse horizontale sur gel. Ils aident les enseignants à démontrer l’électrophorèse horizontale sur gel à de nombreux étudiants en utilisant un seul réservoir de gel et une seule source d’alimentation.
Marque: Fisherbrand™ FTGT4XMINI-NANO300
Description
- Construction moulée par injection de haute qualité
- Cuves de coulage ‘Plug-and-go’ sans fuite
- Plateaux de gel transparents aux UV
- Peignes réglables en hauteur
- Faibles volumes de gel et de tampon
- Électrodes de type cassette - difficiles à casser et faciles à changer
- Chaque réservoir est disponible avec ou sans alimentation
Spécification
Peignes standard :Huit x 8 échantillons, MC 1 mm (2 peignes par gel) | |
Applications : Enseignement – idéal pour démontrer l’électrophorèse sur gel horizontale aux classes d’étudiants, électrophorèse à haut débit sur mini gels | |
7 x 7 cm (2,7 x 2,7 po) | |
64 échantillons avec peigne standard en option, 128 échantillons utilisant 16 peignes pour échantillons en option | |
26,5 x 17,5 x 9 cm (10,4 x 6,8 x 3,5 po) |
Débit de gel maximum :Quatre mini-gels 70 mm x 70 mm | |
Cuve à gel pour l’enseignement, 4 plateaux UV | |
Quatre plateaux UV 70 mm x 70 mm, huit peignes de 8 échantillons, huit cuves de coulage, guides de chargement et câbles ; alimentation supplémentaire (n° de catalogue 12643546) | |
500 ml |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 10
Fisherbrand cuve SUB-GEL pour l enseignement
Taille: 770.4 kB
Fisherbrand SUB-GEL teaching gel tanks
Taille: 681 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Réservoirs de gel horizontal pour l’enseignement SUB-GEL PROMO > Cuve d’électrophorèse horizontale pour l’enseignement 4X Mini
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu