Learn More
Mettler Toledo™ Étui en caoutchouc pour pH-mètres SevenGo™
Accessoire pour pH-mètre SevenGo.
Marque: Mettler Toledo™ 51302322
53.82 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Élastique
- Offre une protection contre les chocs
- Permet de fixer l’électrode et de remplacer les piles sans retirer le couvercle de protection
Spécification
Étui | |
Caoutchouc | |
Instrument de mesure multiparamètre SevenGo™ |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
15Heures
7Minutes
43Secondes
23
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Mettler Toledo™ Étui en caoutchouc pour pH-mètres SevenGo™ > Étui en caoutchouc
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu