Learn More
Fisherbrand™ Réservoirs de gel horizontal pour l’enseignement SUB-GEL PROMO
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type:
Cuve à gel pour l’enseignement, 4 plateaux UV
Cuve à gel pour l’enseignement, 6 plateaux UV
Station de travail pour salle de classe 6X Mini
Comprend:
Quatre plateaux UV 70 mm x 70 mm, huit peignes de 8 échantillons, huit cuves de coulage, guides de chargement et câbles ; alimentation supplémentaire (n° de catalogue 12643546)
Quatre plateaux UV 70 mm x 70 mm, huit peignes à 8 échantillons, huit barrages coulés, guides de chargement et câbles
Quatre unités SUB-GEL 6X Mini (Réf. cat. 15321357) et bloc d’alimentation (Réf. cat. 12613546)
Six plateaux UV 70 mm x 70 mm, douze peignes de 8 échantillons, douze cuves de coulage, guides de chargement et câbles ; alimentation supplémentaire (n° de catalogue 12643546)
Six plateaux UV de 70 mm x 70 mm, douze peignes pour 8 échantillons, douze barrages coulés, guides de chargement et câbles
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Construction moulée par injection de haute qualité
- Cuves de coulage ‘Plug-and-go’ sans fuite
- Plateaux de gel transparents aux UV
- Peignes réglables en hauteur
- Faibles volumes de gel et de tampon
- Électrodes de type cassette - difficiles à casser et faciles à changer
- Chaque réservoir est disponible avec ou sans alimentation
Spécification
Spécification
| Description | Peignes standard :Huit x 8 échantillons, MC 1 mm (2 peignes par gel) |
| L’appareil peut contenir | Débit de gel maximum : quatre mini-gels 70 mm x 70 mm |
| À utiliser avec (application) | Applications : Enseignement – idéal pour démontrer l’électrophorèse sur gel horizontale aux classes d’étudiants, électrophorèse à haut débit sur mini gels |
| Type | Cuve à gel pour l’enseignement, 4 plateaux UV |
| Dimensions du gel | 7 x 7 cm (2,7 x 2,7 po) |
| Comprend | Quatre plateaux UV 70 mm x 70 mm, huit peignes à 8 échantillons, huit barrages coulés, guides de chargement et câbles |
| Taille de l’échantillon | 64 échantillons avec peigne standard en option, 128 échantillons utilisant 16 peignes pour échantillons en option |
| Volume (métrique) du tampon | 500 ml |
| Dimensions (L x l x H) | 26,5 x 17,5 x 9 cm (10,4 x 6,8 x 3,5 po) |