Description
- Inclut des plateaux de gel de 150 mm x 70 mm, 150 mm x 100 mm et 150 mm x 150 mm
- Peut traiter jusqu’à 210 échantillons
- Faibles volumes de tampon
- Peignes compatibles avec les pipeteurs multicanaux pour un chargement rapide du gel
- Moulé par injection, idéal pour l’analyse de fragments de restriction, la préparation d’échantillons ou le contrôle d’un grand nombre d’échantillons
Spécification
Jusqu’à 210 échantillons | |
Plateaux de gel 150 mm x 70 mm, 150 mm x 100 mm et 150 mm x 150 mm | |
3 |
Horizontal Gel System | |
Plateaux de gel 150 mm x 70 mm, 150 mm x 100 mm et 150 mm x 150 mm | |
2.5 kg |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 14
Vidéos
-
Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
-
Fisherbrand Meet the Family
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Système sur gel horizontal Midi Plus > Longueur : 175 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu