Learn More
Fisherbrand™ Réservoirs de gel horizontal pour l’enseignement SUB-GEL PROMO
Code produit. p-6827066 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type:
Cuve à gel pour l’enseignement, 4 plateaux UV
Cuve à gel pour l’enseignement, 6 plateaux UV
Station de travail pour salle de classe 6X Mini
Comprend:
Quatre plateaux UV 70 mm x 70 mm, huit peignes de 8 échantillons, huit cuves de coulage, guides de chargement et câbles ; alimentation supplémentaire (n° de catalogue 12643546)
Quatre plateaux UV 70 mm x 70 mm, huit peignes à 8 échantillons, huit barrages coulés, guides de chargement et câbles
Quatre unités SUB-GEL 6X Mini (Réf. cat. 15321357) et bloc d’alimentation (Réf. cat. 12613546)
Six plateaux UV 70 mm x 70 mm, douze peignes de 8 échantillons, douze cuves de coulage, guides de chargement et câbles ; alimentation supplémentaire (n° de catalogue 12643546)
Six plateaux UV de 70 mm x 70 mm, douze peignes pour 8 échantillons, douze barrages coulés, guides de chargement et câbles
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15341357
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les réservoirs de gel d’enseignement SUB-GEL sont idéales pour la démonstration de l’électrophorèse horizontale sur gel. Ils aident les enseignants à démontrer l’électrophorèse horizontale sur gel à de nombreux étudiants en utilisant un seul réservoir de gel et une seule source d’alimentation.
  • Construction moulée par injection de haute qualité
  • Cuves de coulage ‘Plug-and-go’ sans fuite
  • Plateaux de gel transparents aux UV
  • Peignes réglables en hauteur
  • Faibles volumes de gel et de tampon
  • Électrodes de type cassette - difficiles à casser et faciles à changer
  • Chaque réservoir est disponible avec ou sans alimentation
Spécification
Description Peignes standard :Huit x 8 échantillons, MC 1 mm (2 peignes par gel)
L’appareil peut contenir Débit de gel maximum : quatre mini-gels 70 mm x 70 mm
À utiliser avec (application) Applications : Enseignement – idéal pour démontrer l’électrophorèse sur gel horizontale aux classes d’étudiants, électrophorèse à haut débit sur mini gels
Type Cuve à gel pour l’enseignement, 4 plateaux UV
Dimensions du gel 7 x 7 cm (2,7 x 2,7 po)
Comprend Quatre plateaux UV 70 mm x 70 mm, huit peignes à 8 échantillons, huit barrages coulés, guides de chargement et câbles
Taille de l’échantillon 64 échantillons avec peigne standard en option, 128 échantillons utilisant 16 peignes pour échantillons en option
Volume (métrique) du tampon 500 ml
Dimensions (L x l x H) 26,5 x 17,5 x 9 cm (10,4 x 6,8 x 3,5 po)