Learn More
Cole-Parmer™ Tubes de détermination du point de fusion en verre Stuart™
Testez simultanément deux échantillons grâce à ce tube. Les tubes pour point de fusion en verre Stuart™ sont conçus spécialement pour un fonctionnement simple et sûr, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans le cadre éducatif.
Marque:  Cole-Parmer™ 03013-65
Code produit. 12078523
  • 49.95€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tubes en verre
  • Pour appareil de détermination du point de fusion numérique SMP10 et SMP20
  • Idéal pour une utilisation pédagogique
  • Disponibles par boîtes de 100
Spécification
Spécification
Tubes de fusion en verre fermés
Point de fusion numérique SMP10 et SMP20
100/paquet
Nom du produit
Cole-Parmer™ Tubes de détermination du point de fusion en verre Stuart™ > Matériau : verre